Documenti fondamentali
446726
Sigma-Aldrich
N-(Benzyloxycarbonyl)-2-aminoacetonitrile
98%
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OCONHCH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
61-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitrile
phenyl
Stringa SMILE
O=C(NCC#N)OCc1ccccc1
InChI
1S/C10H10N2O2/c11-6-7-12-10(13)14-8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,7-8H2,(H,12,13)
DVUXKEFDAGQPQU-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Andrea Versari et al.
Biotechnology and bioengineering, 79(1), 9-14 (2007-06-27)
A mutant of the cysteine protease papain, displaying nitrile hydratase and amidase activities, was expressed in Pichia pastoris and used for the hydrolysis of peptide nitriles in aqueous-organic media. The rate of hydrolysis of these nitriles is lowered by increasing