474517
Merrifield′s peptide resin
200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl⁻ loading, 1 % cross-linked, for peptide synthesis
Sinonimo/i:
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Merrifield′s peptide resin, 200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Livello qualitativo
Crosslinking
1 % cross-linked
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Grado di funzionalizzazione
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
Dimensione particelle
200-400 mesh
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
474517-100G | 4061832361338 |
474517-25G | 4061832361345 |
474517-5G |