Key Documents
446068
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine methyl ester
97%
Sinonimo/i:
N-Boc-(D)-Serine methyl ester
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
219.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Attività ottica
[α]25/D +18.8°, c = 5 in methanol
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Indice di rifrazione
n20/D 1.453 (lit.)
P. eboll.
215 °C (lit.)
Densità
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m1/s1
SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)