444804
1-(2-Fluorophenyl)piperazine
97%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H13FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.22
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
97%
Indice di rifrazione
n20/D 1.556 (lit.)
P. ebollizione
150 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
1.141 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
Stringa SMILE
Fc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C10H13FN2/c11-9-3-1-2-4-10(9)13-7-5-12-6-8-13/h1-4,12H,5-8H2
IVTZRJKKXSKXKO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
3, 4, 4-Trichloro-1-(4-chlorophenylsulfanyl)-1-[4-(2-fluorophenyl) piperazinyl]-2-nitrobuta-1, 3-diene.
4 Ibis C, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(7), 2932-2933 (2006)
The Synthesis of Novel S-, S, S-, S, S, S-, and N, S-Substituted Nitrodienes from Polyhalonitrodienes.
Ibis C, et al.
Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements, 186(11), 2236-2249 (2011)
Collection of Czechoslovak Chemical Communications, 61, 1085-1085 (1996)
3, 4, 4-Trichloro-1-[4-(2-fluorophenyl) piperazinyl]-1-(n-hexadecylsulfanyl)-2-nitrobuta-1, 3-diene.
Ibis C, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 62(3), o1147-o1148 (2006)
Canlan Jiang et al.
Water research, 106, 507-517 (2016-10-23)
Widespread occurrence of fluoroquinolone antibiotics (FQs) in surface water, groundwater, soil and sediment has been reported and their remediation is essentially needed. Sulfate radical (SO