Key Documents
44478
Sigma-Aldrich
1-Adamantylphosphaethyne
≥97.0% (GC/CH)
Sinonimo/i:
1-(2-Phosphaethynyl)adamantane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15P
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC/CH)
Forma fisica
solid
Punto di fusione
69-72 °C
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
P#CC12C[C@@H]3C[C@@H](C[C@@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15P/c12-7-11-4-8-1-9(5-11)3-10(2-8)6-11/h8-10H,1-6H2/t8-,9+,10-,11-
PEMKIUPAYNEFGZ-BIBSGERRSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
VIBRATIONAL SPECTRA OF 1-ADAMANTYLPHOSPHAETHYNE AD-C.
Patsanovskii I I, et al.
Russ. J. Org. Chem., 31(10) (1995)