109266
Aminoguanidine bicarbonate
97%
Sinonimo/i:
Aminoguanidine hydrogencarbonate, Guanylhydrazine hydrogencarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Punto di fusione
170-172 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 2.7 g/L at 20 °C
H2O: soluble 3.3 g/L at 30 °C
Stringa SMILE
OC(O)=O.NNC(N)=N
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3