Documenti fondamentali
443743
Sigma-Aldrich
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene
97%
About This Item
Formula condensata:
BrCH2CH2CF=CF2
Numero CAS:
Peso molecolare:
188.97
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. ebollizione
95-98 °C (lit.)
Densità
1.639 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
fluoro
Stringa SMILE
F\C(F)=C(/F)CCBr
InChI
1S/C4H4BrF3/c5-2-1-3(6)4(7)8/h1-2H2
GQCQMFYIFUDARF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene is a fluorinated building block. It reacts with potassium hydroxide in the presence of tetrabutylammonium bromide (a phase transfer catalyst) to afford 1,1,2-trifluoro-1,3-butadiene.
Applicazioni
4-Bromo-1,1,2-trifluoro-1-butene may be used in the preparation of 1,1,2-trifluoro-1-butene, via reaction with KOH in the presence of phase-transfer catalyst, tetrabutylammonium bromide.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
62.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
1, 1, 2-Trifluoro-1, 3-butadiene: a convenient C4 intermediate for functionalized monofluoroolefins.
Matsuo N and Kende AS.
The Journal of Organic Chemistry, 53(10), 2304-2308 (1988)