440574
Triethoxy(ethyl)silane
96%
Sinonimo/i:
Ethyltriethoxysilane
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.392 (lit.)
P. ebollizione
158-160 °C (lit.)
Densità
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCO[Si](CC)(OCC)OCC
InChI
1S/C8H20O3Si/c1-5-9-12(8-4,10-6-2)11-7-3/h5-8H2,1-4H3
DENFJSAFJTVPJR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
109.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43.3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?