Documenti fondamentali
436534
Sigma-Aldrich
N-(Isobutoxymethyl)acrylamide
technical grade
Sinonimo/i:
N -(Isobutoxymethyl)acrylamide, Isobutoxymethylacrylamide
About This Item
Formula condensata:
CH2=CHCONHCH2OCH2CH(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
viscous liquid
contiene
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.461 (lit.)
P. ebollizione
108 °C (lit.)
Densità
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)COCNC(=O)C=C
InChI
1S/C8H15NO2/c1-4-8(10)9-6-11-5-7(2)3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3,(H,9,10)
KCTMTGOHHMRJHZ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
79 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)