436267
Di-tert-butyl dicarbonate solution
1.0 M in THF
Sinonimo/i:
Di-tert-butyl pyrocarbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Concentrazione
1.0 M in THF
P. ebollizione
65-67 °C
Densità
0.913 g/mL at 25 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
carbonate
Stringa SMILE
CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
DYHSDKLCOJIUFX-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?