Documenti fondamentali
434000
Sigma-Aldrich
Iron(II) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.999% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ferrous bromide
About This Item
Formula condensata:
FeBr2
Numero CAS:
Peso molecolare:
215.65
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Nome Commerciale
AnhydroBeads
Saggio
99.999% trace metals basis
Stato
beads
Impurezze
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dimensione particelle
−10 mesh
P. ebollizione
934 °C (lit.)
Punto di fusione
684 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: very soluble(lit.)
Densità
4.63 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
Br[Fe]Br
InChI
1S/2BrH.Fe/h2*1H;/q;;+2/p-2
GYCHYNMREWYSKH-UHFFFAOYSA-L
Note legali
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Pavel Chábera et al.
Nature, 543(7647), 695-699 (2017-03-31)
Transition-metal complexes are used as photosensitizers, in light-emitting diodes, for biosensing and in photocatalysis. A key feature in these applications is excitation from the ground state to a charge-transfer state; the long charge-transfer-state lifetimes typical for complexes of ruthenium and
Articoli
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods