433497
Poly(propylene glycol), tolylene 2,4-diisocyanate terminated
average Mn ~2,300 (narrow MW distribution), isocyanate ~3.6 wt. %
Sinonimo/i:
Polypropylene glycol-toluene diisocyanate copolymer, Tolylene diisocyanate-polypropylene glycol polymer
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
viscous liquid
PM
average Mn ~2,300 (narrow MW distribution)
degree of polymerization ~34
Composizione
isocyanate, ~3.6 wt. %
Durezza
80 (Shore A, reacted with MOCA)
Impurezze
<0.1% residual TDI
Indice di rifrazione
n20/D 1.4742
Viscosità
≤1,700 cP(40 °C)(lit.)
Densità
1.05 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC(O)CO.Cc1ccc(cc1N=C=O)N=C=O
InChI
SKQGWWNTEKONHY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?