432393
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 14 wt. %
Sinonimo/i:
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
beads
Livello qualitativo
Indice di fluidità
11 g/10 min (200°C/5.0kg)
contiene
phenolic as antioxidant
Composizione
styrene, 14 wt. %
Durezza
37 (Shore A)
Viscosità
14.5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
Solubilità
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
Densità
0.92 g/mL at 25 °C
Allungamento
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
Stringa SMILE
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?