Documenti fondamentali
431117
Sigma-Aldrich
Diacetoxydimethylsilane
98%
Sinonimo/i:
Dimethyldiacetoxysilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO2)2Si(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
176.24
Beilstein:
1769843
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.403 (lit.)
P. ebollizione
163 °C (lit.)
Punto di fusione
−12.5 °C (lit.)
Densità
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)O[Si](C)(C)OC(C)=O
InChI
1S/C6H12O4Si/c1-5(7)9-11(3,4)10-6(2)8/h1-4H3
RQVFGTYFBUVGOP-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
153.3 °F - closed cup - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
67.4 °C - closed cup - (own results)
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)