424285
3-Octylthiophene
97%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.492 (lit.)
P. ebollizione
106-107 °C/3 mmHg (lit.)
Densità
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCc1ccsc1
InChI
1S/C12H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12-9-10-13-11-12/h9-11H,2-8H2,1H3
WQYWXQCOYRZFAV-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- 2,5-dibromo-3-octylthiophene
- poly(3-butylthiophene)-b-poly(3-octylthiophene), a diblock copoly(3-alkylthiophene)
- regioregular poly(3-octylthiophene) (POT)
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?