423769
α-Vinylbenzyl alcohol
97%
Sinonimo/i:
α-Ethenylbenzenemethanol, α-Phenylallyl alcohol, (±)-1-Phenylallyl alcohol, 1-Hydroxy-1-phenyl-2-propene, 1-Phenyl-2-propen-1-ol, 1′-Hydroxyallylbenzene, 3-Phenyl-3-hydroxy-1-propene, Phenylvinylcarbinol
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.54 (lit.)
P. eboll.
101-102 °C/12 mmHg (lit.)
Densità
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2
MHHJQVRGRPHIMR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
201.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
94 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?