423564
4-Bromomethyl-3-nitrobenzoic acid
97%
Saggio
97%
Stato
solid
Punto di fusione
127-130 °C (lit.)
Solubilità
DMF: soluble(lit.)
dichloromethane: soluble(lit.)
Gruppo funzionale
bromo
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(CBr)c(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H6BrNO4/c9-4-6-2-1-5(8(11)12)3-7(6)10(13)14/h1-3H,4H2,(H,11,12)
QMAHVAFURJBOFV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a reactant in the synthesis of 4-bromomethyl-3-nitrobenzoic acid succinimide ester (BNBA-SE).
- As a reactant in the synthesis of 4-(2-hydroxyethylmercaptylmethyl)-3-nitrobenzoic acid.
- As a reactant in the synthesis of decyl 4-(bromomethyl)-3-nitrobenzoate.
- As a reactant in the synthesis of 4-((2-(hydroxymethyl)phenylamino)methyl)-3-nitrobenzoic acid.
- As a thiol photo-deprotection reagent.
- As a UV-cleavable reagent to functionalize polyacrylamide acryl hydrate (PAAH).
- As a photocleavable linker to form localized photoinversion of surface charges inside the colloidal crystal.
- As a starting material in the synthesis of 2H-indazole based library using parallel solution-phase methods.
- As a reactant in the synthesis of (N-allyloxycarbonyl)-5-aminopent-1-yl 4-bromomethyl-3-nitrobenzoate.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?