Documenti fondamentali
423335
Sigma-Aldrich
2-(Methylthio)ethyl methacrylate
96%
About This Item
Formula condensata:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH2SCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12162002
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Livello qualitativo
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.48 (lit.)
P. ebollizione
38 °C/0.06 mmHg (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CSCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C7H12O2S/c1-6(2)7(8)9-4-5-10-3/h1,4-5H2,2-3H3
MLGMNVSTCSILMV-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Antonio Conde-González et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 108, 110489-110489 (2020-01-12)
Three dimensional synthetic polymer scaffolds have remarkable chemical and mechanical tunability in addition to biocompatibility. However, the chemical and physical space is vast in view of the number of variables that can be altered e.g. chemical composition, porosity, pore size