Documenti fondamentali
422169
Sigma-Aldrich
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile
98%
Sinonimo/i:
2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 2,6-Dichloro-5-fluoro-3-nicotinonitrile
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6HCl2FN2
Numero CAS:
Peso molecolare:
190.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
89-91 °C (lit.)
Gruppo funzionale
chloro
fluoro
nitrile
Stringa SMILE
Fc1cc(C#N)c(Cl)nc1Cl
InChI
1S/C6HCl2FN2/c7-5-3(2-10)1-4(9)6(8)11-5/h1H
DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2,6-Dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile is a pyridine derivative. It is a fluorinated heterocyclic building block used in chemical synthesis.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)