421731
(S)-(+)-2-(Dibenzylamino)-3-phenyl-1-propanol
99%
Sinonimo/i:
N,N-Dibenzyl-L-phenylalaninol
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Attività ottica
[α]20/D +8.0°, c = 4 in methanol
Punto di fusione
72-74 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
hydroxyl
phenyl
Stringa SMILE
OC[C@H](Cc1ccccc1)N(Cc2ccccc2)Cc3ccccc3
InChI
1S/C23H25NO/c25-19-23(16-20-10-4-1-5-11-20)24(17-21-12-6-2-7-13-21)18-22-14-8-3-9-15-22/h1-15,23,25H,16-19H2/t23-/m0/s1
ZXNVOFMPUPOZDF-QHCPKHFHSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)