419753
7-Hydroxyflavanone
98%
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-2-phenylchroman-4-one
Saggio
98%
Stato
solid
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Oc1ccc2C(=O)CC(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-8,14,16H,9H2
SWAJPHCXKPCPQZ-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Maoa(17161)
rat ... Aldh1a2(116676)
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
419753-5G | 4061833372548 |