Documenti fondamentali
41934
Supelco
7-Hydroxyflavone
analytical standard
Sinonimo/i:
7-Hydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one, NSC 94258
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
238.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
245-247 °C (lit.)
Stringa SMILE
Oc1ccc2C(=O)C=C(Oc2c1)c3ccccc3
InChI
1S/C15H10O3/c16-11-6-7-12-13(17)9-14(18-15(12)8-11)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,16H
MQGPSCMMNJKMHQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant:
  • Acting as a biologically valuable acceptor in O-glycosidation reactions
  • Involved in synthesis of fully phosphorylated flavones for use as pancreatic cholesterol esterase inhibitors
  • For O-methylation with di-Me carbonate
  • Linked by a polymethylene chain for synthesis of α1-adrenoceptor antagonists
  • Involved in Baylis-Hillman reactions
  • Involved in phase-transfer catalyzed glucosylation for synthesis of glucosylated flavonoids
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)