Documenti fondamentali
417041
Sigma-Aldrich
S-Alpine-Borane®
97%
Sinonimo/i:
B-Isopinocampheyl-9-borabicyclo[3.3.1]nonane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H31B
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352000
ID PubChem:
Saggio
97%
Attività ottica
[α]22/D +20°, c = 12 in THF
P. ebollizione
>55 °C (lit.)
Densità
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@@H]1[C@H](CC2CC1C2(C)C)B3C4CCCC3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m0/s1
VCDGSBJCRYTLNU-NEXGVSGLSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
S-Alpine-Borane® is a chiral reducing agent, synthesized from (-)-α-pinene via hydroboration.
Applicazioni
S-Alpine-Borane® may be used in the preparation of (-)-(4S)-5-methyl-2-hexyn-4-ol, an intermediate for the synthesis of (+)-Prelog-Djerassi lactonic aldehyde.
Note legali
Alpine-Borane is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Application of [2,3] sigmatropic (Wittig) rearrangements in synthesis. The synthesis of (+)-Prelog-Djerassi lactone.
Tsai DJS, and Midland MM.
Journal of the American Chemical Society, 107(13), 3915-3918 (1985)
Matteson DS
Stereodirected Synthesis with Organoboranes, 346-347 (2012)