Key Documents
412643
Sigma-Aldrich
Geranylamine
90%
Sinonimo/i:
trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ylamine, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl amine
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
153.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
P. eboll.
105 °C/19 mmHg (lit.)
Densità
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]\C(CN)=C(\C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H19N/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7H,4,6,8,11H2,1-3H3/b10-7+
AFMZGMJNKXOLEM-JXMROGBWSA-N
Descrizione generale
Geranylamine is an di-isoprene derivative.
Applicazioni
Geranylamine may be employed as starting reagent for the total synthesis of a naturally occurring guanidine alkaloid, Nitensidine D. It may be used for the synthesis of 5-alkylamino- and 2,5-bis(alkylamino)-[1,4]-benzoquinone.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
88 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Laccase-mediated synthesis of 2-methoxy-3-methyl-5-(alkylamino)-and 3-methyl-2, 5-bis (alkylamino)-[1, 4]-benzoquinones.
Herter S, et al.
Journal of Molecular Catalysis. B, Enzymatic, 90, 91-97 (2013)
First total synthesis of a guanidine alkaloid Nitensidine D using immobilized ionic liquid, microwaves and formamidinesulfinic acid.
SHARMA ML and SINGH J.
Journal of Chemical Sciences (Bangalore), 126(6), 1869-1874 (2014)