416835
4-Phenyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine hydrochloride
technical grade
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Forma fisica
solid
Punto di fusione
202-203.5 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cl[H].C1CC(=CCN1)c2ccccc2
InChI
1S/C11H13N.ClH/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11;/h1-6,12H,7-9H2;1H
POGWXTJNUCZEPR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges