414913
Iron(II) ethylenediammonium sulfate tetrahydrate
98%
Sinonimo/i:
Ferrous ethylenediammonium sulfate tetrahydrate
Saggio
98%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
core: iron
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Fe++].NCCN.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C2H8N2.Fe.2H2O4S.4H2O/c3-1-2-4;;2*1-5(2,3)4;;;;/h1-4H2;;2*(H2,1,2,3,4);4*1H2/q;+2;;;;;;/p-2
GAGUCKQNZZFVCU-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?