Documenti fondamentali
8.20031
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium sulfate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethylenediammonium sulfate, 1.2-Diaminoethane sulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H10N2O4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.18
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
244-733-6
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
225-228 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.H2O4S/c3-1-2-4;1-5(2,3)4/h1-4H2;(H2,1,2,3,4)
BNZCDZDLTIHJAC-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2