411450
Palladium
foil, thickness 0.05 mm, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Palladium (powder), Palladium black, Palladium element
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
foil
Resistività
9.96 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.05 mm
P. ebollizione
2970 °C (lit.)
Punto di fusione
1554 °C (lit.)
Densità
12.02 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pd]
InChI
1S/Pd
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The unique properties of the rare-earth elements and their alloys have brought them from relative obscurity to high profile use in common hightech applications.