405329
Ytterbium(III) trifluoromethanesulfonate hydrate
Yb 25-28 % (approx.)
Sinonimo/i:
Yb(OTf)3, Trifluoromethanesulfonic acid ytterbium salt, Ytterbium(III) triflate
About This Item
Prodotti consigliati
Composizione
Degree of hydration, 1-2
Yb, 25-28% (approx.)
Impiego in reazioni chimiche
core: ytterbium
reagent type: catalyst
Stringa SMILE
[H]O[H].FC(F)(F)S(=O)(=O)O[Yb](OS(=O)(=O)C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.H2O.Yb/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);1H2;/q;;;;+3/p-3
BUJKNFNMGRYZBV-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Synthesis of the dihydropyrimidine (DHPM) derivative monastrol, by Biginelli cyclocondensation.
- Cross-aldol reaction between ketone and aldehyde.
- Synthesis of β-keto enol ethers.
- Synthesis of deoxypenostatin A in a novel, stereoselective intramolecular Diels-Alder reaction.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
The Friedel–Crafts acylation is the reaction of an arene with acyl chlorides or anhydrides using a strong Lewis acid catalyst. This reaction proceeds via electrophilic aromatic substitution to form monoacylated products.