396966
Decamethonium bromide
Ion-Pair reagent, ≥99%
Sinonimo/i:
Decamethylene bis(trimethylammonium bromide), Decane-1,10-bis(trimethylammonium bromide)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
Ion-Pair reagent
Livello qualitativo
Saggio
≥99%
Punto di fusione
263-267 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Informazioni sul gene
human ... CHRNA1(1134) , CHRNB1(1140) , CHRND(1144) , CHRNE(1145) , CHRNG(1146)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)