40477
1-Methylimidazolium chloride
95%
Sinonimo/i:
1-Methylimidazole hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥94.5% (HPLC)
95%
Impurezze
≤1% water
Stringa SMILE
Cl[H].Cn1ccnc1
InChI
1S/C4H6N2.ClH/c1-6-3-2-5-4-6;/h2-4H,1H3;1H
STCBHSHARMAIOM-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Under the trade name BASIONICS™, BASF offers a portfolio of Ionic Liquids—mainly based on imidazolium cations. The BASIONICS™ portfolio opens up a broad range of basic properties of Ionic Liquids and is classified into standard, acidic, basic, liquid at RT and low viscosity products and opens up a wide range of possible applications.