Documenti fondamentali
40241
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine
≥98.0% (T)
Sinonimo/i:
(S)-(−)-[1-(Dimethylamino)ethyl]ferrocene
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H19FeN
Numero CAS:
Peso molecolare:
257.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥98.0% (T)
Attività ottica
[α]20/D −14±1°, c = 1.5% in ethanol
Colore
dark brown
P. ebollizione
120-121 °C/0.7 mmHg (lit.)
Densità
1.222 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][CH]2)N(C)C
InChI
1S/C9H14N.C5H5.Fe/c1-8(10(2)3)9-6-4-5-7-9;1-2-4-5-3-1;/h4-8H,1-3H3;1-5H;/t8-;;/m0../s1
ISOLNZQTVMCEOI-JZGIKJSDSA-N
Applicazioni
(S)-(−)-N,N-Dimethyl-1-ferrocenylethylamine can be used:
  • As a starting material in the synthesis of chiral diferrocenylphosphine-diamines applicable in catalysis.
  • As a model chiral probe in the study of enantiodiscrimination ability of chiral ionic liquids using cyclic voltammetry.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
203.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
95 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)