401803
Tetrabutylammonium acetate solution
1.0 M in H2O
Sinonimo/i:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium acetate, Tetra-n-butylammonium acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Livello qualitativo
Concentrazione
1.0 M in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.389
P. ebollizione
100 °C
Densità
0.99 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
CC([O-])=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.C2H4O2/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;1-2(3)4/h5-16H2,1-4H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
MCZDHTKJGDCTAE-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?