Documenti fondamentali
401684
Sigma-Aldrich
Lead(II) acetylacetonate
technical grade
Sinonimo/i:
2,4-Pentanedione lead(II) derivative
About This Item
Formula condensata:
Pb(C5H7O2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
405.42
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: lead
reagent type: catalyst
Punto di fusione
141-144 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(=O)\C=C(\C)O[PbH2]O\C(C)=C/C(C)=O
InChI
1S/2C5H8O2.Pb/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3,6H,1-2H3;/q;;+2/p-2/b2*4-3-;
UNNUWSQNTAFLDC-FDGPNNRMSA-L
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)