400637
Silver(I) selenide
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Densità
8.22 g/mL at 25 °C (lit.)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Ag][Se][Ag]
InChI
1S/2Ag.Se
GNWCVDGUVZRYLC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
HPLC Analysis of Cresols and Phenol on Astec® CYCLOBOND® I 2000
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
400637-1G | |
400637-5G | 4061838053961 |