778087
Molybdenum(IV) selenide
-325 mesh, 99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Molybdenum diselenide
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.9% trace metals basis
Stato
powder
Dimensione particelle
-325 mesh
Punto di fusione
>400 °C
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Mo].[Se].[Se]
InChI
1S/Mo.2Se
MHWZQNGIEIYAQJ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
The production of hydrogen by catalytic water splitting is important for a wide range of industries including renewable energy petroleum refining and for the production of methanol and ammonia in the chemical industry.