Documenti fondamentali
393983
Sigma-Aldrich
Benzophenone-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
Sinonimo/i:
2,3,4,5,6-Pentadeuterobenzophenone
About This Item
Formula condensata:
C6H5COC6D5
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
solid
P. ebollizione
305 °C (lit.)
Punto di fusione
47-51 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+5
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H/i1D,3D,4D,7D,8D
RWCCWEUUXYIKHB-DYVTXVBDSA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
280.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
138 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Kristina Kotnik et al.
Chemosphere, 147, 114-123 (2016-01-15)
This study investigates the environmental fate of eight benzophenone derivatives (the pharmaceutical ketoprofen, its phototransformation products 3-ethylbenzophenone and 3-acetylbenzophenone, and five benzophenone-type UV filters) by evaluating their photolytic behaviour. In addition, the genotoxicity of these compounds and the produced photodegradation