391549
Dimethyl aminomalonate hydrochloride
97%
Sinonimo/i:
Aminomalonic acid dimethyl ester hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
crystals
Punto di fusione
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilità
water: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Gruppo funzionale
amine
ester
Stringa SMILE
Cl[H].COC(=O)C(N)C(=O)OC
InChI
1S/C5H9NO4.ClH/c1-9-4(7)3(6)5(8)10-2;/h3H,6H2,1-2H3;1H
QWNDKNJSEWOEDM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- (R,S)-2-phenethylcysteine hydrochloride
- dimethyl 2,2,2-polynitroalkylnitroaminonitromalonate
- spirotryprostatin B
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?