390151
1,3-Bis(4-nitrophenyl)urea
97%
Sinonimo/i:
4′,4′′-Dinitrocarbanilide
Saggio
97%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)cc1
InChI
1S/C13H10N4O5/c18-13(14-9-1-5-11(6-2-9)16(19)20)15-10-3-7-12(8-4-10)17(21)22/h1-8H,(H2,14,15,18)
JEZZOKXIXNSKQD-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... EPHX2(2053)
mouse ... Ephx2(13850)
Categorie correlate
Standard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?