39000
2-Dimethylaminoethanol (+)-bitartrate salt
≥99.0%
Sinonimo/i:
Atrol, N,N-Dimethylethanolamine (+)-bitartrate salt
Saggio
≥99.0%
Attività ottica
[α]20/D +18±1°, c = 3% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Punto di fusione
109-113 °C
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
CN(C)CCO.O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H11NO.C4H6O6/c1-5(2)3-4-6;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6H,3-4H2,1-2H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;1-,2-/m.1/s1
UIEGYKVRCKDVKQ-LREBCSMRSA-N
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?