382310
Didecyldimethylammonium bromide
98%
Sinonimo/i:
DDAB
Saggio
98%
Punto di fusione
149-151 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CCCCCCCCCC[N+](C)(C)CCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H48N.BrH/c1-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(3,4)22-20-18-16-14-12-10-8-6-2;/h5-22H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
UMGXUWVIJIQANV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
382310-5G | 4061831962659 |
382310-1G | 4061831962635 |
382310-250G | 4061833002414 |