Documenti fondamentali
377937
Sigma-Aldrich
3-Nitrophenylacetonitrile
99%
About This Item
Formula condensata:
O2NC6H4CH2CN
Numero CAS:
Peso molecolare:
162.15
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
P. ebollizione
180 °C/3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-62 °C (lit.)
Gruppo funzionale
nitrile
nitro
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6N2O2/c9-5-4-7-2-1-3-8(6-7)10(11)12/h1-3,6H,4H2
WAVKEPUFQMUGBP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
3-Nitrophenylacetonitrile is a builing block. Reactions of 3-nitrophenylacetonitrile with isopropyl alcohol, cyclohexyl alcohol and benzyl alcohol at high temperature have been reported.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Carbon-carbon bond cleavage and esterification of phenylacetonitrile and its derivatives affording the corresponding benzoic esters.
Wang Z, et al.
J. Chem. Res. (M), 2007(6), 323-324 (2007)