376469
5-Amino-1-naphthol
95%
Sinonimo/i:
1-Amino-5-hydroxynaphthalene, 1-Amino-5-naphthol, 5-Amino-α-naphthol, 5-Amino-1-naphthalenol, 5-Hydroxy-1-naphthalenamine, 5-Hydroxy-1-naphthylamine
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Punto di fusione
190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
Nc1cccc2c(O)cccc12
InChI
1S/C10H9NO/c11-9-5-1-4-8-7(9)3-2-6-10(8)12/h1-6,12H,11H2
ZBIBQNVRTVLOHQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?