222550
Nile Blue chloride
Dye content 85 %
About This Item
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Composizione
Dye content, 85%
Solubilità
water: 1 mg/mL, opaque, blue to very deep blue
λmax
638 nm
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Cl-].CC\[N+](CC)=C1/C=CC2=Nc3c(OC2=C1)cc(N)c4ccccc34
InChI
1S/C20H19N3O.ClH/c1-3-23(4-2)13-9-10-17-18(11-13)24-19-12-16(21)14-7-5-6-8-15(14)20(19)22-17;/h5-12,21H,3-4H2,1-2H3;1H
SHXOKQKTZJXHHR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)