Key Documents
37277
Sigma-Aldrich
(+)-Dihydrocarveol
purum, mixture of isomers, ≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinonimo/i:
(1S,2S,5S)-5-Isopropenyl-2-methylcyclohexanol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H18O
Numero CAS:
Peso molecolare:
154.25
Beilstein:
5729399
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
purum
Saggio
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Attività ottica
[α]20/D +20±1°, neat
Composizione
n-, ~75%
iso-, ~6%
neo-, ~3%
neoiso-, ~13%
Indice di rifrazione
n20/D 1.476-1.479
Densità
0.926 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
C[C@H]1CC[C@@H](C[C@@H]1O)C(C)=C
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h8-11H,1,4-6H2,2-3H3/t8-,9-,10-/m0/s1
KRCZYMFUWVJCLI-GUBZILKMSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
90 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Menthol 99%
Sigma-Aldrich
M2772
Menthol
(R)-(+)-Limonene analytical standard
Supelco
62118
(R)-(+)-Limonene