Documenti fondamentali
369047
Sigma-Aldrich
(tert-Butoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
98%
Sinonimo/i:
NSC 82468
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3CO2CCH2P(C6H5)3Br
Numero CAS:
Peso molecolare:
459.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
98%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
178 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
phosphine
Stringa SMILE
[Br-].CC(C)(C)OC(=O)C[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C24H26O2P.BrH/c1-24(2,3)26-23(25)19-27(20-13-7-4-8-14-20,21-15-9-5-10-16-21)22-17-11-6-12-18-22;/h4-18H,19H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
ZGLFRTJDWWKIAK-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Reactant for:
  • Rhodium-catalyzed asymmetric hydrogenation reactions
  • Wittig reaction
  • Wittig methylenation
  • Preparation of N-(phenylmethyl)-cis-pyrrolidinediacetic acid esters via double aza-Michael addition reaction
  • Stereoselective preparation of of α-fluoro-α,β-unsaturated esters via deprotonation, followed by fluorination and stereoselective Wittig olefination with aldehydes
  • Wittig chain extension reactions
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)