Documenti fondamentali
367869
Sigma-Aldrich
Brucine hydrate
technical grade
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N2O4 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
394.46 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical grade
Livello qualitativo
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −67°, c = 1.3 in ethanol
Punto di fusione
177-180 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Stringa SMILE
[H]O[H].[H][C@@]12CC(=O)N3c4cc(OC)c(OC)cc4[C@]56CC[N@H]7CC(=CCO1)[C@]([H])(C[C@@H]57)[C@]2([H])[C@]36[H]
InChI
1S/C23H26N2O4.H2O/c1-27-16-8-14-15(9-17(16)28-2)25-20(26)10-18-21-13-7-19-23(14,22(21)25)4-5-24(19)11-12(13)3-6-29-18;/h3,8-9,13,18-19,21-22H,4-7,10-11H2,1-2H3;1H2/t13-,18-,19-,21-,22-,23+;/m0./s1
IEJIBKWJYHZFNW-SUJBTXFYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)