Key Documents
366935
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-1-Benzyl-3-pyrrolidinol
98%
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H15NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
177.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
Forma fisica
liquid
Attività ottica
[α]23/D +3.7°, c = 5 in methanol
Indice di rifrazione
n20/D 1.548 (lit.)
P. eboll.
116 °C/0.9 mmHg (lit.)
Densità
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
hydroxyl
phenyl
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1CCN(C1)Cc2ccccc2
InChI
1S/C11H15NO/c13-11-6-7-12(9-11)8-10-4-2-1-3-5-10/h1-5,11,13H,6-9H2/t11-/m1/s1
YQMXOIAIYXXXEE-LLVKDONJSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)