Documenti fondamentali
366773
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) sulfate hydrate
99.99% trace metals basis
About This Item
Formula condensata:
Zr(SO4)2·xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
283.35 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio:
99.99% trace metals basis
Stato:
solid
Livello qualitativo
Saggio
99.99% trace metals basis
Stato
solid
Impurezze
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
1-2 (25 °C, 5%)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O.[Zr+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2H2O4S.H2O.Zr/c2*1-5(2,3)4;;/h2*(H2,1,2,3,4);1H2;/q;;;+4/p-4
UXRMCZYAVOHQNB-UHFFFAOYSA-J
Altre note
may contain excess sulfuric acid
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
In many technologies, performance requirements drive device dimensions below the scale of electron mean free paths (λe). This trend has increased scientific interest and technological importance of electrical resistivities at the nanoscale.