Documenti fondamentali
391824
Sigma-Aldrich
Zirconyl nitrate solution
35 wt. % in dilute nitric acid, ≥99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Bis(nitrato)oxozirconium, Zirconium oxide nitrate
About This Item
Formula condensata:
ZrO(NO3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
231.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥99% trace metals basis
Stato
liquid
Concentrazione
35 wt. % in dilute nitric acid
Densità
1.45 g/mL at 25 °C
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Zr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.O.Zr/c2*2-1(3)4;;/q2*-1;;+2
JWBWFTANBHYHBC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Pravin S Shinde et al.
Scientific reports, 6, 32436-32436 (2016-09-01)
Augmenting the donor density and nanostructure engineering are the crucial points to improve solar water oxidation performance of hematite (α-Fe2O3). This work addresses the sluggish water oxidation reaction associated with hematite photoanode by tweaking its internal porosity. The porous hematite